Key Documents
244902
Sigma-Aldrich
Methyldiphenylphosphine
99%
Sinonimo/i:
Diphenylphosphinomethane, Diphenyl-methylphosphine
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2PCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.22
Beilstein:
743075
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.625 (lit.)
P. eboll.
120-122 °C/1.5 mmHg (lit.)
Densità
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13P/c1-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3
UJNZOIKQAUQOCN-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)