Documenti fondamentali
901443
Sigma-Aldrich
Trimethylphosphine solution
0.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
Sinonimo/i:
Trimethylphosphane, PMe3, Trimethylphosphorus
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.08
Beilstein:
969138
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352128
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
reaction type: Mitsunobu Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
Concentrazione
0.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
Densità
0.838 g/mL
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CP(C)C
InChI
1S/C3H9P/c1-4(2)3/h1-3H3
YWWDBCBWQNCYNR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Trimethylphosphine is an electron-rich phosphine ligand used in the Mitsunobu reaction. It participates in the transformation of azides into carbamates, aziridines from azidoalcohols, iminophosphoranes and aza-Wittig reaction. This product is offered as a solution in 2-methyltetrahydrofuran for more convenient handling.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
5.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-15 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)