324108
Trimethylphosphine solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
PMe3, Trimethylphosphorus
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
reaction type: Mitsunobu Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
0.872 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CP(C)C
InChI
1S/C3H9P/c1-4(2)3/h1-3H3
YWWDBCBWQNCYNR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
324108-100ML | 4061826709825 |