D3648
Diamide
Sinonimo/i:
1,1′-Azobis(N,N-dimethylformamide), N,N,N′,N′-Tetramethylazodicarboxamide, Azodicarboxylic acid bis(dimethylamide), Diazenedicarboxylic acid bis(N,N-dimethylamide), TMAD
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
113-115 °C
Solubilità
water: 19.60-21.00 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN(C)C(=O)\N=N\C(=O)N(C)C
InChI
1S/C6H12N4O2/c1-9(2)5(11)7-8-6(12)10(3)4/h1-4H3/b8-7+
VLSDXINSOMDCBK-BQYQJAHWSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3