336904
Ethyldiphenylphosphine
98%
Sinonimo/i:
Diphenylethylphosphine, NSC 151254
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.614 (lit.)
P. ebollizione
293 °C (lit.)
Densità
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15P/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3
WUOIAOOSKMHJOV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Three component coupling reactions of arylaldehydes with Me vinyl ketone and phthalimide
- Regio- and stereoselective hydroalkynylation of methylenecyclopropanes
- Synthesis of oxazolidines, thiazolidines, pyrrolidines, and indoles
- Dimer to monomer conversion
- Tandem Morita-Baylis-Hillman/Michael addition reactions
- Platinum-catalyzed cyclization
- Regioselective and stereoselective [3+2] cycloaddition
- Platinum-catalyzed intermolecular hydroamination
- Hydroformylation reactions
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?