Documenti fondamentali
149497
Sigma-Aldrich
Methyl diphenylphosphinite
97%
Sinonimo/i:
Diphenylmethoxyphosphine, Methoxydiphenylphosphine, NSC 171167
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2POCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Indice di rifrazione
n20/D 1.604 (lit.)
P. ebollizione
149 °C/6 mmHg (lit.)
Densità
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13OP/c1-14-15(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3
OAADXJFIBNEPLY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ased as:
  • Catalyst for hydroformylative desymmetrization of bisalkenyl carbinols and bishomoallylic carbinols
  • Ligand in rhodium-catalyzed hydroformylation of bishomoallylic alcohols
  • Calatyst in preparation of γ-lactones via branched-regioselective hydroformylation reactions
  • Ligand for nickel-catalyzed hydrocyanation reactions
  • Catalyst in annulation reactions
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)