642629
Di-tert-butylmethylphosphine
97%
Sinonimo/i:
(t-Bu)2PMe, Bis(tert-butyl)methylphosphine
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
P. ebollizione
58 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H21P/c1-8(2,3)10(7)9(4,5)6/h1-7H3
JURBTQKVGNFPRJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?