Key Documents
318027
Sigma-Aldrich
Phthalic-3,4,5,6-d4 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
Phthalic acid-phenyl-d4
About This Item
Formula condensata:
C6D4-1,2-(CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
210-211 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(O)=O)c(c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D
XNGIFLGASWRNHJ-RHQRLBAQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)