Documenti fondamentali
320064
Sigma-Aldrich
Phthalic anhydride
ACS reagent, ≥99%
Sinonimo/i:
1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-Isobenzofurandione, Phthalic acid anhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.12
Beilstein:
118515
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.1 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
99.0-100.2%
Forma fisica
flakes
Temp. autoaccensione
1058 °F
Limite di esplosione
10.4 %
Residuo alla calcinazione
≤0.01%
P. eboll.
284 °C (lit.)
Punto di fusione
131-134 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Gruppo funzionale
anhydride
ester
Stringa SMILE
O=C1OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Phthalic anhydride is an anhydride of phthalic acid and a key intermediate in the production of plasticizers, dyes, polyesters resins, modifiers for rubber, and polymers.
Applicazioni
Phthalic anhydride may be used as a reactant in the preparation of N-substituted phthalimides, poly(isothianaphthene) and methyl (S)-2-phthalimido-4-methylthiobutanoate.
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
305.6 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
152 °C - DIN 51758
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
New synthetic ?tricks? One-pot preparation of N-substituted phthalimides from azides and phthalic anhydride
Garcia J, et al.
Tetrahedron Letters, 27(5), 639-640 (1986)
Methyl (S)-2-phthalimido-4-oxobutanoate
Meffre P, et al.
Organic Syntheses, 76, 123-123 (1999)
New synthetic routes to poly (isothianaphthene) I. Reaction of phthalic anhydride and phthalide with phosphorus pentasulfide.
van Asselt R, et al.
Synt. Metals, 74(1), 65-70 (1995)
Ceramic foams directly-coated with flame-made V2O5/TiO2 for synthesis of phthalic anhydride
Schimmoeller B, et al.
J. Catal., 243(1), 82-92 (2006)
Catalysts, kinetics and reactor design in phthalic anhydride synthesis.
Wainwright MS and Foster NR.
Catalysis Reviews: Science and Engineering, 19(2), 211-292 (1979)