B4600
1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride
97%
Sinonimo/i:
Trimellitic anhydride, Benzene-1,2,4-tricarboxylic anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6.6 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Stato
solid
Limite di esplosione
7 %
Punto di fusione
163-166 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H4O5/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9(13)14-8(5)12/h1-3H,(H,10,11)
SRPWOOOHEPICQU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
440.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
227 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?