B4589
1,2,4-Benzenetricarboxylic acid
≥99%
Sinonimo/i:
Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid, Trimellitic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Stato
powder
Punto di fusione
229-231 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(C1=C(C(O)=O)C=C(C(O)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-2-5(8(12)13)6(3-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
ARCGXLSVLAOJQL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?