Documenti fondamentali
8.00784
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H2(COOH)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
201-879-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
powder
Punto di fusione
250-260 °C
Solubilità
15 g/L
Densità
1.79 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1c(cc(c(c1)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C10H6O8/c11-7(12)3-1-4(8(13)14)6(10(17)18)2-5(3)9(15)16/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
CYIDZMCFTVVTJO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
617.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
325 °C