Documenti fondamentali
8.42258
Sigma-Aldrich
2-(4-Toluoyl)benzoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
2-(4-Toluoyl)benzoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.25
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
201-614-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (acidimetric)
Punto di fusione
133-137 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C15H12O3/c1-10-6-8-11(9-7-10)14(16)12-4-2-3-5-13(12)15(17)18/h2-9H,1H3,(H,17,18)
ICQOWIXIHDDXDI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 133 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3