490695
Pyrene-d10
98 atom % D
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Punto di fusione
145-148 °C (lit.)
applicazioni
electronics
Formato
neat
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c(c1[2H])c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
BBEAQIROQSPTKN-LHNTUAQVSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
490695-25MG | 4061832503653 |
490695-100MG | 4061833553596 |