490490
Perylene-d12
98 atom % D
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
277-279 °C (lit.)
applicazioni
electronics
Spostamento di massa
M+12
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c3c4c([2H])c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c([2H])c(c(c1[2H])c23)c45
InChI
1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
CSHWQDPOILHKBI-AQZSQYOVSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)