Documenti fondamentali
456284
Sigma-Aldrich
Fluorene-d10
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13D10
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
115-118 °C (lit.)
applicazioni
electronics
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3C2([2H])[2H]
InChI
1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D2
NIHNNTQXNPWCJQ-QNNBDYQESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
303.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
151.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Anthracene-d10 98 atom % D
Sigma-Aldrich
176591
Anthracene-d10
Perylene-d12 98 atom % D
Sigma-Aldrich
490490
Perylene-d12
N D G Chau et al.
Environmental science and pollution research international, 22(12), 9042-9058 (2015-01-13)
Pollution of drinking water sources with agrochemicals is often a major threat to human and ecosystem health in some river deltas, where agricultural production must meet the requirements of national food security or export aspirations. This study was performed to