79255
Phthalic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
1,2-Benzenedicarboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (GC)
≥99.5% (T)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.5% water
Punto di fusione
210-211 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(C1=C(C(O)=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Angelicae Radix and Ligustici Rhizoma using high performance liquid chromatography with photodiode array detection (HPLC-PDA) followed by liquid chromatography coupled to mass spectrometry (LC-MS) and capillary electrophoresis (CE) analyses.
- Nigella sativa and Solanum nigrum using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
334.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
168 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)