302546
Methyl 2-(bromomethyl)acrylate
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.490 (lit.)
P. eboll.
35-37 °C/1.3 mmHg (lit.)
Densità
1.489 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC(=O)C(=C)CBr
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-4(3-6)5(7)8-2/h1,3H2,2H3
CFTUQSLVERGMHL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?