Documenti fondamentali
404667
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxy-2-methylenebutyrate
98%
Sinonimo/i:
Methyl 2-(1-hydroxyethyl)acrylate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)C(=CH2)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
91 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)C(=C)C(C)O
InChI
1S/C6H10O3/c1-4(5(2)7)6(8)9-3/h5,7H,1H2,2-3H3
VLCAYQIMSMPEBW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)