Documenti fondamentali
425222
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
98%
Sinonimo/i:
2-(Bromomethyl)acrylic acid ethyl ester, Ethyl α-(bromomethyl)acrylate, Ethyl 2-(bromomethyl)-2-propenoate, Ethyl 2-(bromomethyl)propenoate
About This Item
Formula condensata:
CH2=C(CH2Br)CO2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.04
Beilstein:
970108
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. ebollizione
38 °C/0.8 mmHg (lit.)
Densità
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]\C([H])=C(\CBr)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H9BrO2/c1-3-9-6(8)5(2)4-7/h2-4H2,1H3
MTCMFVTVXAOHNQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate is an allylic alkylating reagent.
Applicazioni
It can be employed as an electrophile for various organometallic compounds. The organometallic derivatives of the compound can be used for the synthesis of α-methylene lactones and lactams. It can also be used for the polymerization of functionalized acrylic monomers.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
2-Bromoethanol 95%
Sigma-Aldrich
B65586
2-Bromoethanol
Triethylsilane 97%
Sigma-Aldrich
467448
Triethylsilane
Ethyl 2?(Bromomethyl) acrylate.
Villieras J, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (1988)