212970
2-(Bromomethyl)acrylic acid
98%
Sinonimo/i:
α-(Bromomethyl)acrylic acid, 2-(Bromomethyl)-2-propenoic acid, Bromomethylacrylic acid
About This Item
Formula condensata:
CH2=C(CH2Br)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.99
Beilstein:
2426204
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
70-73 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(=C)CBr
InChI
1S/C4H5BrO2/c1-3(2-5)4(6)7/h1-2H2,(H,6,7)
NOOYFQLPKUQDNE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reacts with aldehydes and ketones to form α-methylene-butyrolactones. Used in the synthesis of methotrexate analogues.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Synthesis, 530-530 (1990)
A Abraham et al.
Journal of medicinal chemistry, 34(1), 222-227 (1991-01-01)
Five analogues of methotrextate (MTX), 10-deazaaminopterin (10-DAM), and 10-ethyl-10-deazaaminopterin (10-EDAM) in which the glutamate moiety was replaced by either a gamma-methyleneglutamate or beta-hydroxyglutamate were synthesized and evaluated for their antifolate activity. These analogous are 4-amino-4-deoxy-N10-methylpteroyl-beta-hydroxyglutamic acid (1), 4-amino-4-deoxy-10-deazapteroyl-beta-hydroxyglutamic acid (2)