734462
Methyl 2-(chloromethyl)acrylate
contains ≤0.5% BHT as inhibitor, 95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H7ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
liquid
contiene
≤0.5% BHT as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.455
Densità
1.150 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
chloro
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)C(=C)CCl
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-4(3-6)5(7)8-2/h1,3H2,2H3
NYMDTEIPYQNXIL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
62.77 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)