301159
(S)-(+)-Hexahydromandelic acid
98%
Sinonimo/i:
(S)-α-Hydroxycyclohexaneacetic acid, (S)-(+)-Cyclohexylhydroxyacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Attività ottica
[α]18/D +23°, c = 1 in acetic acid
Punto di fusione
127-130 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
Stringa SMILE
O[C@@H](C1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H14O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h6-7,9H,1-5H2,(H,10,11)/t7-/m0/s1
RRDPWAPIJGSANI-ZETCQYMHSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?