Documenti fondamentali
293857
Sigma-Aldrich
Phenylacetic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Phenylacetic acid-α,β-13C2
About This Item
Formula condensata:
C6H513CH213CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
P. eboll.
265 °C (lit.)
Punto di fusione
77-79 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O[13C](=O)[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i6+1,8+1
WLJVXDMOQOGPHL-ANVYNZRWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
269.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
132.00 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)