Key Documents
338982
Sigma-Aldrich
Phenylacetic acid-α,α-d2
98 atom % D
Sinonimo/i:
Phenylacetic-2,2-d2 acid
About This Item
Formula condensata:
C6H5CD2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
76-78 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i6D2
WLJVXDMOQOGPHL-NCYHJHSESA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
269.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
132.00 °C