Documenti fondamentali
AB1727
Sigma-Aldrich
Anti-Connexin 43 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Gap Junction alpha-1 Protein (CxA-1)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Anticorpo anti-connessina 43, Chemicon®, from rabbit
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, bovine, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GJA1(2697)
Descrizione generale
La connessina 43 di topo è una proteina delle gap junction lunga 382 amminoacidi e
di PM previsto pari a circa 43 kDa. È espressa prevalentemente nel cuore (vedere le rassegne critiche:. Kumar & Giula 1996; White et al. 1995; Evans 1994; Beyer et al. 1990).
Specificità
La sequenza peptidica immunogena di Cx43 di topo è specifica per Cx43 e non è stata osservata alcuna omologia significativa con altre connessine. La sequenza peptidica di Cx43 di topo risulta conservata al 100% in ratto e bovini, e all'84% in pollo e uomo (16/19 aa) (Beyer et al. 1985; Nicholson et al. 1985; John et al. 1991; Fishman et al. 1990).
Immunogeno
Peptide sintetico coniugato con KLH,
corrispondente agli amminoacidi 360-382 all'interno
della regione C-terminale della connessina 43 di topo.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
ELISA: 1:10.000-100.000 utilizzando 50-100 ng di peptide di controllo Cx43 per pozzetto.
Immunocitochimica: non testato. Si raccomanda di titolare l'anticorpo a 2-20μg/mL in cellule fissate in formaldeide (Beyer et al. 1985; Nicholson et al. 1985; John et al. 1991; Fishman et al. 1990).
Immunoblotting: 1-10 μg/mL con tecnica di chemiluminescenza.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Immunoistochimica: una diluizione 1:50 di questo anticorpo ha permesso di rivelare la connessina 43 in sezioni di tessuto cardiaco di topo pretrattate con tampone Tris-EDTA, pH 9,0. Le proteine sono state visualizzate mediante un anticorpo secondario di asino anti-coniglio coniugato con HRP e rivelate mediante chemiluminescenza.
Questo anticorpo anti-connessina 43è stato convalidato per la rivelazione della connessina 43 in saggi di ELISA, IP, WB, IC.
Sottocategoria di ricerca
Adesione (CAM)
Stato fisico
Purificato per affinità utilizzando cromatografia su colonna Sepharose con il peptide e fornito in Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM contenente azoturo di sodio 0,05%.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8 °C al massimo per 1 anno dalla data di ricevimento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Jean-Baptiste Guichard et al.
Cardiovascular research, 117(2), 462-471 (2020-01-25)
No studies have assessed the specific contributions of atrial fibrillation (AF)-related atrial vs. associated ventricular arrhythmia to remodelling. This study assessed the roles of atrial arrhythmia vs. high ventricular rate in AF-associated remodelling. Four primary dog-groups (12/group) were subjected to 3-week
Elisa Ferraro et al.
Scientific reports, 10(1), 15284-15284 (2020-09-19)
Acute myocardial ischaemia and reperfusion (I-R) are major causes of ventricular arrhythmias in patients with a history of coronary artery disease. Ursodeoxycholic acid (UDCA) has previously been shown to be antiarrhythmic in fetal hearts. This study was performed to investigate
M Nishi et al.
Developmental biology, 146(1), 117-130 (1991-07-01)
The expression of products from three different gap junction genes (alpha 1, beta 1 and beta 2) was studied in pre- and postimplantation mouse embryos, during organogenesis, during differentiation of F9 teratocarcinoma cells, and in cultured embryonic stem (ES) cells.
Novel electrical stimulation sets the cultured myoblast contractile function to 'on'.
Yumi Kawahara, Kaoru Yamaoka, Masahiro Iwata, Masahiko Fujimura, Teruyuki Kajiume et al.
Pathobiology : journal of immunopathology, molecular and cellular biology null
Blocking the glial function suppresses subcutaneous formalin-induced nociceptive behavior in the rat.
Li Lan,Hua Yuan,Li Duan,Rong Cao,Bei Gao,Jing Shen,Yingfei Xiong,Liang-Wei Chen,Zhi-Ren Rao
Neuroscience Research null