40839
Anti-Rabbit-IgG - Atto 647N antibody produced in goat
1 mg/mL IgG
Sinonimo/i:
Atto 647N-Anti-Rabbit-IgG antibody produced in goat
About This Item
Prodotti consigliati
Coniugato
Atto 647N conjugate
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
contiene
50% glycerol as stabilizer
Reattività contro le specie
rabbit
Concentrazione
1 mg/mL IgG
tecniche
immunofluorescence: suitable (5μg/ml)
Fluorescenza
λex 647 nm; λem 665 nm in PBS
Compatibilità
in accordance for fluorescence
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence (1 paper)
Stato fisico
Risultati analitici
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.