Documenti fondamentali
588660
Sigma-Aldrich
Phenyl-13C6-acetic acid
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13C6H5CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
P. ebollizione
265 °C (lit.)
Punto di fusione
77-79 °C (lit.)
Densità
1.128 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
OC(=O)C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
WLJVXDMOQOGPHL-ZXJNGCBISA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)