Documenti fondamentali
606030
Sigma-Aldrich
Sodium DL-3-hydroxybutyrate-13C4
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
DL-3-Hydroxybutyric acid-13C4 sodium salt
About This Item
Formula condensata:
13CH313CH(OH)13CH213CO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
161-167 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[13CH3][13CH](O)[13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
NBPUSGBJDWCHKC-UJNKEPEOSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)