Documenti fondamentali
602965
Sigma-Aldrich
Water-17O
40-44.9 atom % 17O, 99% (CP)
Sinonimo/i:
17O Labeled water
About This Item
Formula condensata:
H217O
Numero CAS:
Peso molecolare:
19.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
50202301
ID PubChem:
Purezza isotopica
40-44.9 atom % 17O
Saggio
99% (CP)
PM
18.42 by atom % calculation (at 40 atom % 17O)
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.044 g/mL at 25 °C
Densità bulk
1.01
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
Descrizione generale
(Normalized with respect to hydrogen)
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)