Key Documents
609862
Sigma-Aldrich
Water-17O
90 atom % 17O
Sinonimo/i:
17O Labeled water
About This Item
Formula condensata:
H217O
Numero CAS:
Peso molecolare:
19.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
50202301
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
90 atom % 17O
Livello qualitativo
PM
18.88 by atom % calculation
P. eboll.
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.044 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9