Documenti fondamentali
574864
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide-17O2 solution
≥2% in H2O, ≥90 atom % 17O
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H217O2
Peso molecolare:
36.01
Codice UNSPSC:
51473503
Purezza isotopica
≥90 atom % 17O
Concentrazione
≥2% in H2O
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7