Key Documents
386790-M
Sigma-Aldrich
Perossido di idrogeno
Sinonimo/i:
Hydrogen peroxide solution, H₂O₂
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
34.01
Beilstein:
3587191
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352304
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
23.3 mmHg ( 30 °C)
Livello qualitativo
Saggio
29-32%
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
pH
2-4 (20 °C)
Densità
1.11 g/cm3 at 20 °C
Cationi in tracce
Fe: ≤0.5 ppm
NH4+: ≤5.0 ppm
heavy metals: ≤1.0 ppm
applicazioni
cell analysis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Powerful oxidant. Induces apoptosis in cultured rat cortical neurons.
Applicazioni
  • Application of copper (I) selective ligands for PET imaging of reactive oxygen species through metabolic trapping.: This research explores the use of copper(I) ligands to image reactive oxygen species, including hydrogen peroxide, using PET imaging, which could have significant implications for diagnostic biochemistry (Tada et al., 2024).
Attenzione
Toxicity: Corrosive (L)
Stato fisico
30% solution, stabilized.
Altre note
Whittemore, E.R., et al. 1994. NeuroReport5, 1485.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3