1.08556
Hydrogen peroxide solution
35%, EMPLURA®
Sinonimo/i:
Hydrogen peroxide solution, Perhydrol
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Perossido di idrogeno, EMPLURA®
Tensione di vapore
20 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Stato
liquid
Potenza
1193-1270 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Concentrazione
≥35.0% (manganometric)
Impurezze
≤0.005% Chloride (Cl)
pH
2-4 (20 °C in H2O)
P. ebollizione
110 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-24 °C
Densità
1.13 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- An In Vitro Study on the Effects of Hydrogen Peroxide-Based Bleaching Agents on Enamel: This study used Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) with Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) to evaluate the impact of hydrogen peroxide-based bleaching agents on enamel, emphasizing the structural changes induced by 35% hydrogen peroxide (Ps S et al., 2024).
Risultati analitici
Free acid (as sulfuric acid): ≤ 0.2
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1