95294
Perossido di idrogeno
tested according to Ph. Eur.
Sinonimo/i:
Hydrogenii peroxidum 30 per centum
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
23.3 mmHg ( 30 °C)
Saggio
29.0-31.0% (M/M)
Forma fisica
solution
Durata
~2 yr
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Densità
1.110 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?