Documenti fondamentali
332089
Sigma-Aldrich
Acqua-18O
10 atom % 18O
Sinonimo/i:
18O Water
About This Item
Formula condensata:
H218O
Numero CAS:
Peso molecolare:
20.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Descrizione
Normalized with respect to hydrogen
Purezza isotopica
10 atom % 18O
Stato
liquid
PM
18.22 by atom % calculation (10 atom % 18O)
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Articoli
By first labeling molecular oxygen and then body water with 18O in a rat, Lifson measured the 18O abundance in expired CO2 and found the oxygens in CO2 exchanged with the oxygen in water. Indeed, these two oxygen containing species were in rapid isotopic equilibrium due to the actions of what we now know is carbonic anhydrase (Lifson, 1966)