Documenti fondamentali
795909
Sigma-Aldrich
Sodium hydroxide-18O solution
20% in H218O, 95 atom % 18O, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Na18OH
Peso molecolare:
42.00
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Purezza isotopica
95 atom % 18O
Saggio
97% (CP)
Stato
solution
Concentrazione
20% in H218O
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[Na][18OH]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i;1+2
HEMHJVSKTPXQMS-NLQOEHMXSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)