Documenti fondamentali
731994
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-d5-diethanolamine
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
(HOCH2CH2)2NC2D5
Peso molecolare:
138.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
246-252 °C (lit.)
Densità
1.051 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO2/c1-2-7(3-5-8)4-6-9/h8-9H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2
AKNUHUCEWALCOI-ZBJDZAJPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
255.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
124 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)