608548
Deuterium oxide-18O
50 atom % 18O, 98 atom % D
Sinonimo/i:
Doubly Labeled Water, Heavy water-d2,18O, Unnormalized water-18O
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
50 atom % 18O
98 atom % D
PM
20.99 by atom % calculation (50 atom % 18O; 98 atom % D)
P. eboll.
101.4 °C (lit.)
Punto di fusione
3.8 °C (lit.)
Densità
1.189 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H][18O][2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2/hD2
XLYOFNOQVPJJNP-LAPWFLRPSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
By first labeling molecular oxygen and then body water with 18O in a rat, Lifson measured the 18O abundance in expired CO2 and found the oxygens in CO2 exchanged with the oxygen in water. Indeed, these two oxygen containing species were in rapid isotopic equilibrium due to the actions of what we now know is carbonic anhydrase (Lifson, 1966)