Documenti fondamentali
293849
Sigma-Aldrich
Phenylacetic acid-2-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Phenylacetic acid-α-13C
About This Item
Formula condensata:
C6H513CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
P. ebollizione
265 °C (lit.)
Punto di fusione
77-79 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC(=O)[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i6+1
WLJVXDMOQOGPHL-PTQBSOBMSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
269.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
132.00 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
William M Moe et al.
Environmental science & technology, 52(16), 9311-9319 (2018-07-26)
In situ bioremediation practices that include subsurface addition of fermentable electron donors to stimulate reductive dechlorination by anaerobic bacteria have become widely employed to combat chlorinated solvent contamination in groundwater. At a contaminated site located near Baton Rouge, Louisiana (USA)