Documenti fondamentali
616753
Sigma-Aldrich
Anisole-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
Sinonimo/i:
Methoxy(benzene-d5)
About This Item
Formula condensata:
C6D5OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
154 °C (lit.)
Punto di fusione
-37 °C (lit.)
Densità
1.040 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(OC)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
RDOXTESZEPMUJZ-VIQYUKPQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)