293865
Methanol-13C,d4
99 atom % 13C, 99.5 atom % D
Sinonimo/i:
Methyl alcohol-13C,d4, Methyl-13C,d3 alcohol-d
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
99.5 atom % D
Saggio
99% (CP)
tecniche
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.3256 (lit.)
P. eboll.
65.4 °C (lit.)
Densità
0.915 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]O[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1D3,2D
OKKJLVBELUTLKV-YFICBCNASA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.00 °C - closed cup