796875
Fluoroacetic acid
95%
Sinonimo/i:
α-Fluoroacetic acid, Cymonic acid, Fluoroethanoic acid, Gifblaar poison, Monofluoroacetic acid
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
O=C(O)CF
InChI
1S/C2H3FO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
QEWYKACRFQMRMB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?