180106
3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
(CF3)2CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
50-53 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)C(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H2F6O2/c5-3(6,7)1(2(11)12)4(8,9)10/h1H,(H,11,12)
RAEAYTICAPHWJW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
The behavior of 3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid was studied using ion-exclusion chromatography.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
T Abe et al.
Journal of chromatography. A, 884(1-2), 93-103 (2000-08-05)
Ion-exclusion chromatography has been successfully applied to the separation of a number of polyfluorocarboxylic acids. The separation of various mono- and dibasic polyfluorocarboxylic acids having a different alkyl group was investigated using a polymethacrylate-based weakly acidic cation-exchange resin (TSK gel