Documenti fondamentali
684686
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoropropionic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H4F2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
P. ebollizione
25-30 °C/5 mmHg
Punto di fusione
38-45 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
CC(F)(F)C(O)=O
InChI
1S/C3H4F2O2/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H,6,7)
PMWGIVRHUIAIII-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Roberto Morales-Cerrada et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(1), 296-308 (2018-09-20)
Thermal decarbonylation of the acyl compounds [Mn(CO)5 (CORF )] (RF =CF3 , CHF2 , CH2 CF3 , CF2 CH3 ) yielded the corresponding alkyl derivatives [Mn(CO)5 (RF )], some of which have not been previously reported. The compounds were fully