Documenti fondamentali
MABN616
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-canale al potassio Kv1.1, clone K36/15
clone K36/15, from mouse
Sinonimo/i:
Potassium voltage-gated channel subfamily A member 1, RBKI, RCK1, Voltage-gated potassium channel subunit Kv1.1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
K36/15, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Il membro 1 della sottofamiglia A dei canali del potassio voltaggio-dipendenti, meglio conosciuto come canale del potassio Kv1.1 o Kcna1, appartiene al gruppo dei canali del potassio di tipo Shaker, responsabile della mediazione della permeabilità ionica delle membrane eccitabili. I cambiamenti conformazionali conseguenti alle variazioni di voltaggio attraverso la membrana cellulare modificano la permeabilità per il potassio di questo canale transmembrana multi-pass. Le mutazioni del gene del canale del potassio di tipo Shaker in Drosophila e del gene KCNA1 del suo ortologo nei mammiferi, Kv1.1, determinano alterazioni nella conduzione del potenziale d'azione, causando così ipereccitabilità nei punti di ramificazione degli assoni e nei terminali nervosi, portando quindi a movimenti incontrollati e riproducendo i sintomi dell'atassia episodica-1 (EA1) nei soggetti umani. Inoltre, l′attività del canale Kv1.1 a livello dell′assone potrebbe regolare la trasmissione sinaptica modulando la forma d′onda del potenziale d′azione, la sua durata, il pattern del firing neuronale e la propagazione della depolarizzazione.
Specificità
Altre omologie: uomo (omologia di sequenza del 94%).
Immunogeno
Peptide lineare corrispondente a 18 amminoacidi del dominio extracellulare del canale del potassio Kv1.1 di ratto.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-canale del potassio Kv1.1, clone K36/15, è un anticorpo monoclonale di topo altamente specifico indirizzato contro Kv1.1 ed è stato testato in saggi di Western blotting, immunofluorescenza & IHC.
Sottocategoria di ricerca
Canali & pompe ioniche
Western blotting: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 4 µg/mL ha permesso di rilevare il canale del potassio Kv1.1 in 10 µg di lisato di tessuto di membrane cerebrali di ratto.
Immunofluorescenza: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha ottenuto la rivelazione del canale del potassio Kv1.1 in cellule COS-1 transfettate con Kv1.1 (Tiffany, A. M., et al. (2000). J Cell Biol. 148(1):147-158.).
Immunistochimica: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha ottenuto la rivelazione del canale del potassio Kv1.1 in cellule COS-1 transfettate con Kv1.1 (Wenzel. H. J., et al (2007). Epilepsia. 48(11):2023-2046.).
Immunoistochimica: con un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha rivelato il canale del potassio Kv1.1 in tessuto ippocampale di topi wild-type e ha dimostrato la perdita di segnale nel tessuto ippocampale di topi knockout per Kv1.2 (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis, USA).
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto cerebrale di topo.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 2 µg/mL ha permesso di rivelare il canale del potassio Kv1.1 in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale di topo.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 65 kDa. Il peso molecolare calcolato di questa proteina è 56 kDa, ma la banda può essere osservata più in alto a causa della glicosilazione (Deal, K. K., et al. (1994). J Neurosci. 14(3 Pt 2):1666-1676.).
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2bκ monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto cerebrale di topo.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Voltage-gated potassium channels and the diversity of electrical signalling.
Jan, Lily Yeh and Jan, Yuh Nung
The Journal of Physiology, 590, 2591-2599 (2012)
A M Tiffany et al.
The Journal of cell biology, 148(1), 147-158 (2000-01-12)
Mechanisms of ion channel clustering by cytoplasmic membrane-associated guanylate kinases such as postsynaptic density 95 (PSD-95) and synapse-associated protein 97 (SAP97) are poorly understood. Here, we investigated the interaction of PSD-95 and SAP97 with voltage-gated or Kv K(+) channels. Using
Axon physiology.
Debanne, Dominique, et al.
Physiological Reviews, 91, 555-602 (2011)