285587
Diethyl fluoromalonate
97%
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
P. ebollizione
121-122 °C/30 mmHg (lit.)
Densità
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
fluoro
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(F)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H11FO4/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
GOWQBFVDZPZZFA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?