27455
(±)-Potassium citramalate monohydrate
≥95.0% (NT)
Sinonimo/i:
(±)-2-Hydroxy-2-methylsuccinic acid dipotassium salt, (±)-2-Methylmalic acid dipotassium salt, (±)-Citramalic acid dipotassium salt
About This Item
Formula condensata:
KOOCCH2C(OH)(CH3)COOK · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (NT)
Stato
solid
Stringa SMILE
O.[K+].[K+].CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O5.2K.H2O/c1-5(10,4(8)9)2-3(6)7;;;/h10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
QYWXEUYISHLCOP-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Potassium citramalate monohydrate may be used in chemical synthesis studies.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Metodi Dimitrov Metodiev et al.
Journal of medical genetics, 51(12), 834-838 (2014-10-30)
Inherited optic neuropathy has been ascribed to mutations in mitochondrial fusion/fission dynamics genes, nuclear and mitochondrial DNA-encoded respiratory enzyme genes or nuclear genes of poorly known mitochondrial function. However, the disease causing gene remains unknown in many families. We used