Documenti
573663
Supelco
Dowex G26 hydrogen form
hydrogen form
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Livello qualitativo
Forma fisica
beads
Crosslinking
10 % cross-linked
Parametri
150 °C max. temp.
Umidità
45-52%
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid functional group
Diametro
22-25 mesh
600-700 μm
pH di lavoro
0-14
Capacità
2.0 meq/mL by wetted bed volume
Densità
1.22 g/mL (lit.)
Densità bulk
800 g/L (22.2 kg/cuft)
Tecnica di separazione
cation exchange
Applicazioni
Strongly acidic cation exchange resin for chemical processing and mining. This resin does NOT meet FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Note legali
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4