Documenti fondamentali
8.01417
Sigma-Aldrich
1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate, Aminoguanidine bicarbonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H8N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
219-956-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
245 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.9 (20 °C, 5 g/L in H2O)
Punto di fusione
125 °C (decomposes)
Solubilità
3.3 g/L
Densità
1.56 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
700 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/CH6N4.CH2O3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);(H2,2,3,4)
OTXHZHQQWQTQMW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • The chemistry of aminoguanidine derivatives – preparation, crystal structure, thermal properties, and molecular docking studies of aminoguanidinium salts: Explores the preparation and properties of aminoguanidine derivatives, highlighting the versatility of aminoguanidinium salts in various chemical contexts (R Selvakumar et al., 2015).
Risultati analitici
Color (visual): white to off white
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3